Wichtige Dokumente
32928
15-Acetyldesoxynivalenol
reference material
Synonym(e):
15-O-Acetyl-4-Desoxynivalenol aus Fusarium graminearum, 15-Acetoxy-3α,7α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OC[C@]12[C@H](O)C(=O)C(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@]34CO4
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-22-9(2)18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(19)14(24-11)17(15)7-23-17/h4,10-11,13-14,19,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChIKey
IDGRYIRJIFKTAN-HTJQZXIKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Pig urine and maize samples by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS).[2]
- Milk samples by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[3]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?