Merck
32240
Sigma-Aldrich
Diethylenglycolmonoethyletheracetat
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Ethyldiglykol, Ethyldiglykol-acetat
Größe auswählen
1 L
CHF 88.40
CHF 88.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 88.40
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
Beilstein:
1764643
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 88.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
218-219 °C (lit.)
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)