Merck
537527
Sigma-Aldrich
Diethylenglycolmonoethyletheracetat
99%
Synonym(e):
DE Acetat, Ethyldiglykol, Ethyldiglykol-acetat
Größe auswählen
1 L
CHF 83.30
4 L
CHF 222.00
CHF 83.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 83.30
4 L
CHF 222.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
Beilstein:
1764643
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 83.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
ReagentPlus®
Qualitätsniveau
Assay
99%
Expl.-Gr.
8 % (lit.)
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-25 °C (lit.)
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethylenglycolmonoethyl-Etheracetat [2-(2-Ethoxyethoxy)Ethylacetat] ist ein Absorptionsmittel mit einem hohen Siedepunkt. Es trägt zu einer Verbesserung der CO2-Löslichkeit bei, da es reich an Carbonyl- und Ethergruppen ist.[1]
Anwendung
  • Density and Speed of Sound of Diethylene Glycol Monoethyl Ether+ Propylene Glycol at T=(288.15 - 318.15) K: Diese Studie liefert wichtige thermoplastische Daten, die für die Entwicklung von technischen Systemen mit Diethylenglykolmonoethylether (Carbitol) unerlässlich sind (M Barzegar Jalali, A Jouyban, H Shekari, 2020).
  • Hydrate Equilibrium Conditions for Water, Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate, and Methane: Erläutert die Auswirkungen von Diethylenglycolmonoethylether-Acetat auf die Hydratbildung, die für Anwendungen in der Energie- und Umwelttechnik wichtig ist (M Kida, M Watanabe, Y Jin, Y Konno, 2016).
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solubilities of CO2 capture absorbents 2-ethoxyethyl ether, 2-butoxyethyl acetate and 2-(2-ethoxyethoxy) ethyl acetate.
Li Y, et al.
Fluid Phase Equilibria, 370, 1-7 (2014)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf