Wichtige Dokumente
245720
Diethyladipat
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Hexandisäure-1,6-diethylester, NSC 19160, NSC 3363
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20-−19 °C (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?