Wichtige Dokumente
32123
Imidocarb -dihydrochlorid Monohydrat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N,N′-Bis-[3-(2-imidazolin-2-yl)-phenyl]-harnstoff -dihydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
O.Cl.Cl.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
InChI
1S/C19H20N6O.2ClH.H2O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;;;/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*1H;1H2
InChIKey
ZZMCPNKUQHIZDQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)