307122
4-Amino-3,6-disulfo-1,8-naphthalinsäureanhydrid Dikaliumsalz
Synonym(e):
Lucifergelb-anhydrid Dikaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
ε (Extinktionskoeffizient)
≥20000 at 264-268 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥30000 at 226-232 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥8000 at 348-352 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[K+].Nc1c(cc2C(=O)OC(=O)c3cc(cc1c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H7NO9S2.2K/c13-10-5-1-4(23(16,17)18)2-6-9(5)7(12(15)22-11(6)14)3-8(10)24(19,20)21;;/h1-3H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
MIOVHACHHDENNE-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?