Wichtige Dokumente
H1529
8-Hydroxy-pyren-1,3,6-trisulfonsäure Trinatriumsalz
≥96%
Synonym(e):
Alizarincyaningrün, HPTS, Pyranin
Beschreibung
Handling storage condition: Sightly light sensitive
Qualitätsniveau
Assay
≥96%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 454 nm; λem 511 nm (pH 9.1)
λex 454 nm; λem 520 nm in H2O
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O10S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6,17H,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
InChIKey
KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Extruded fluorescent plastic indicator film for the detection of gaseous and dissolved CO2.[1]
- Highly fluorescent waterborne polyurethane (WPU) matrix which is used as a pH sensing indicator.[2]
- Positive (p-type) semiconducting polymeric gels via free radical cross-linking co-polymerization.[3]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
481.3 °F
Flammpunkt (°C)
249.6 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.