Merck
241784
Sigma-Aldrich
1-(2-Mesitylensulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazol
98%
Synonym(e):
(2,4,6-Trimethylphenyl)-(3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl)-sulfon, MSNT
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.30
Beilstein:
4328921
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
134-139 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12N4O4S/c1-7-4-8(2)10(9(3)5-7)20(18,19)14-6-12-11(13-14)15(16)17/h4-6H,1-3H3
InChIKey
SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Kondensierungsreagenz für die Oligonucleotid-Synthese
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)