Wichtige Dokumente
344648
Triethylamin -trihydrofluorid
97%
Synonym(e):
Fluorwasserstoff 37% in Triethylamin
Größe auswählen
CHF 32.20
Größe auswählen
About This Item
CHF 32.20
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.3915 (lit.)
bp
70 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
F[H].F[H].F[H].CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
InChIKey
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?