Wichtige Dokumente
206865
Primulin
Dye content 50 %
Synonym(e):
Direktgelb 59, Primulingelb
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 50%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
λmax
229 nm (2nd)
340-355 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Cc1ccc2nc(sc2c1S([O-])(=O)=O)-c3ccc4nc(sc4c3)-c5ccc(N)cc5
InChI
1S/C21H15N3O3S3.Na/c1-11-2-8-16-18(19(11)30(25,26)27)29-21(24-16)13-5-9-15-17(10-13)28-20(23-15)12-3-6-14(22)7-4-12;/h2-10H,22H2,1H3,(H,25,26,27);/q;+1/p-1
InChIKey
RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE PROMOTES LIPID DROPLET BIOSYNTHESIS
AND STABILITY IN TISSUE CULTURE AND IN VIVO.