199648
Phenosafranin
Dye content 80 %
Synonym(e):
3,7-Diamino-5-phenylphenazinium-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 80%
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
519 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C18H14N4.ClH/c19-12-6-8-15-17(10-12)22(14-4-2-1-3-5-14)18-11-13(20)7-9-16(18)21-15;/h1-11H,(H3,19,20);1H
InChIKey
SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?