Fortfahren mit
C0253
Chlorambucil
DNA alkylating agent, powder
Synonym(e):
4-[Bis-(2-chlorethyl)-amino]-benzolbuttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 165.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 655.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19Cl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-162-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
999011
Form:
powder
CHF 165.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorambucil,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
InChI key
JCKYGMPEJWAADB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
Application
Chlorambucil has been used:
  • as an alkylating/chemotherapeutic agent to study its anti-inflammatory effects on amyloidogenesis in mice
  • as a positive control to determine the cytotoxicity in murine leukemic monocyte macrophages
  • as an adenine-specific DNA-alkylating reagent in the construction of multifunctional conjugate (8950A-Chb(Cl/OH) for mutation-specific DNA alkylation in HeLa S3 cells
Biochem/physiol Actions
Chlorambucil is a nitrogen mustard alkylating agent that acts as an anti-cancer drug. Chlorambucil binds to membranes, RNA, DNA, and proteins. It exhibits anti-inflammatory and anti-tumor activity by DNA cross-linking. Chlorambucil shows therapeutic effects against chronic lymphocytic leukemia (CLL) via a p53-dependent mechanism.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP064Y0001298C0768
Chlorambucil British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP064
Chlorambucil
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
bulk package
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ALDH1A1(216), ALDH1B1(219)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorambucil
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)