Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 171.00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-751-6
Beilstein/REAXYS Number:
969148
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
Molecular Biology
Bp:
116-118 °C (lit.)
Vapor pressure:
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
color
colorless
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Butanol ist ein klarer, farbloser Alkohol, der verwendet werden kann, um Ethidiumbromid aus DNA zu entfernen, die mittels CsCl-Gradienten-Ultrazentrifugation aufgereinigt wurde. Er ist außerdem geeignet für das Konzentrieren verdünnter Nukleinsäurelösungen mittels wiederholter Extraktion, wobei die Wiederfindung mittels Ethanolfällung verbessert wird.
Application
Anwendungen von 1-Butanol:
1-Butanol ist zur Verwendung in Protokollen zur Aufreinigung und Konzentration von Nukleinsäuren geeignet.
- bei der Derivatisierung zum Messen des methylierten Arginingehalts in Blutproben[1]
- bei der Analyse von Lysin-Modifikationen durch die CobB-Deacetylierung mittels Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (LC-MS)[2]
- bei der Extraktion von Pflanzenmaterial der Vigna unguiculata[3]
- zur Extraktion und Aufreinigung von Proben amplifizierter menschlicher DNA vor der weiteren Amplifizierung mittels PCR und anschließender Sequenzierung[4]
1-Butanol ist zur Verwendung in Protokollen zur Aufreinigung und Konzentration von Nukleinsäuren geeignet.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
35 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?