Merck
17349
Millipore
Laurylsulfat-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Lauryl-Tryptose-Bouillon
Größe auswählen
500 G
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 101.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41171607
NACRES:
NA.74
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
according to ISO 4831:2006
according to ISO 7251:2005
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L
lactose, 5 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
tryptose, 20 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
selective for Enterobacter spp.
selective for Escherichia coli
selective for Salmonella spp.
selective for coliforms
Anwendung
Selektives Medium gemäss Mallmann and Darby (1941) für das vorläufige Testen von Coliformen und deren selektiven Anreicherung in der Überprüfung des Wassers, Milchprodukten und Nahrungsmitteln. Der Unterschied zu Fluka® No. 61749 ist, dass Tryptose anstatt Casein verwendet wird.
Angaben zur Herstellung
Dissolve 35.6 g in 1 litre water. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.