Wichtige Dokumente
13180
Benzylamin
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonym(e):
α-Aminotoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Form
liquid
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
n20/D 1.543
bp
184-185 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChIKey
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?