Wichtige Dokumente
8.01812
Sigma-Aldrich
Benzylamin
for synthesis
Synonym(e):
Benzylamin, Phenylmethylamin
Größe auswählen
100 ML
CHF 31.40
500 ML
CHF 61.10
1 L
CHF 96.70
CHF 31.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 31.40
500 ML
CHF 61.10
1 L
CHF 96.70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
202-854-1
NACRES:
NA.22
CHF 31.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
405 °C
Wirksamkeit
552 mg/kg LD50, oral (Rat)
1350 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
0.7-8.2 % (v/v)
pH-Wert
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-42.8 °C
Übergangstemp.
flash point 72 °C
Dichte
0.98 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChIKey
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Organische Synthese in Wasser mit kovalenten organischen Gerüstverbindungen: Die Forschungsarbeit zu vollständig konjugierten Nanoplatten aus kovalenten, organischen Gerüstverbindungen, die durch Katalysatoren wie Benzylamin unterstützt werden, belegt ihre Wirksamkeit bei der durch sichtbares Licht getriebenen organischen Synthese, wodurch sie umweltfreundliche chemische Prozesse fördern (Ma et al., 2024).
  • Photokatalytische Oxidation von Aminen mit mikroporösen Polymeren: Zeigt die begrenzte Synthese von konjugierten mikroporösen Polymeren unter Verwendung von Benzylamin als Substrat für die selektive photokatalytische Oxidation von Aminen, einem Verfahren, das bei der Reinigung von chemischen Substanzen und der Beseitigung von Umweltbelastungen angewendet wird (You et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,982–0,983
Wasser (K. F.): ≤ 0,25 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup