Merck
216224
Sigma-Aldrich
Kaliumpersulfat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
KPS, Kaliumperoxodisulfat
About This Item
Lineare Formel:
K2S2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0%
Qualität:
ACS reagent
Form:
powder or crystals
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
9.3 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 25 °C)
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.001% Cl compounds
≤0.005% insolubles
pH-Wert
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChIKey
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Kaliumpersulfat ist ein wasserlösliches anorganisches Salz, das Sauerstoff freisetzt und eine stark exotherme Reaktion zeigt. Es ist bei Raumtemperatur stabil, zerfällt aber bei hohen Temperaturen. Kaliumpersulfat wird häufig als Oxidationsmittel und zur Polymerisation zahlreicher Monomere verwendet, hauptsächlich im Bereich der Hydrogelsynthese.
Anwendung
  • Aggregation-induced electrochemiluminescence enhancement of Ag-MOG for amyloid β 42 sensing.: Diese Studie zeigt den Einsatz von Kaliumpersulfat bei der aggregationsinduzierten Elektrochemilumineszenzverstärkung von Ag-MOG zum empfindlichen Nachweis von Amyloid-β 42, das für die Erforschung der Alzheimer-Krankheit relevant ist (Zheng et al., 2023).
  • Optimization of preparation conditions and performance of a new degradable soil water retaining agent.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Rolle von Kaliumpersulfat bei der Optimierung der Herstellung und Leistung eines neuartigen, abbaubaren Bodenwasserrückhaltemittels und hebt dessen Potenzial für landwirtschaftliche Anwendungen hervor (Yumang et al., 2024).
  • A superabsorbent and pH-responsive copolymer-hydrogel based on acemannan from Aloe vera (Aloe barbadensis M.): A smart material for drug delivery.: In diesem Artikel wird die Synthese eines pH-reaktiven Hydrogels unter Einbeziehung von Kaliumpersulfat untersucht und seine Anwendung in Arzneimittelverabreichungssystemen demonstriert (Irfan et al., 2024).
  • Silver-Catalyzed Carbofluorination of Olefins and α-Fluoroolefins with Carbamoyl Radicals.: Die Studie beschreibt eine neuartige silberkatalysierte Ballonfluorierungsreaktion, die durch Kaliumpersulfat ermöglicht wurde und Fortschritte in der synthetischen organischen Chemie bietet (Vincent & Brioche, 2024).
  • Sustained release delivery of favipiravir through statistically optimized, chemically cross-linked, pH-sensitive, swellable hydrogel.: In dieser Forschungsarbeit wird Kaliumpersulfat bei der Entwicklung eines pH-sensitiven Hydrogels zur kontrollierten Freisetzung von Favipiravir verwendet, wodurch die therapeutische Wirksamkeit verbessert wird (Khan et al., 2024).
Kaliumpersulfat wird als Oxidationsmittel verwendet:
  • bei der Oxidation von 4-Chlor-3-methylphenol in unter Druck stehendem Heißwasser und superkritischem Wasser in einem Durchlaufsystem.
  • bei Bestimmungen von gelöstem organischem Kohlenstoff.
Kaliumpersulfat (KPS) wurde auch als Redox-Initiator eingesetzt:
  • bei der Pfropf-Polymerisation von Acrylnitril auf Stärke in wässriger Lösung.
  • bei der Synthese von Sulfat-Radikalanionen über Polymerisationsprozesse.
  • als Polymerisations- und Radikalinitiator bei der Synthese von Polyacrylamid-Laponit-Bleidioxid-Nanopartikel-Hydrogel-Verbundstoffen durch Acrylamid als Monomere.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Oxidation of 4-chloro-3-methylphenol in pressurized hot water/supercritical water with potassium persulfate as oxidant
Juhani K, et al.
Environmental Science & Technology, 35, 3247-3251 (2001)
A systematic study of triangular silver nanoplates: one-pot green synthesis, chemical stability, and sensing application
Yosia Nico W, et al.
Nanoscale, 9, 11705-11712 (2017)
UV-initiated bubble-free frontal polymerization in aqueous conditions
Paul Michael P, et al.
Macromolecules, 48, 8738-8745 (2015)
Kinetics and mechanism of graft polymerization of acrylonitrile onto starch initiated with potassium persulfate
zadeh t mt, et al.
Journal of science (2001)
Potassium persulfate as oxidant in pressurized hot water
Juhani K, et al.
Environmental Science & Technology, 33, 2095-2099 (1999)