M31201
4-Methylbenzylamin
97%
Synonym(e):
p-Xylylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12-13 °C (lit.)
Dichte
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6,9H2,1H3
InChIKey
HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter