114545
Thymolblau
ACS reagent
Synonym(e):
Thymolsulfonphthalein
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Klarheit der Lösung
passes test
Methode(n)
titration: suitable
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range)
1.2-2.8, red to yellow
8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
8.0-9.2, yellow to blue
mp (Schmelzpunkt)
221-224 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 0.1%, clear
Dichte
0.979 g/cm3
λmax
376 nm (2nd)
594 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥12000 at 298-302 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
InChIKey
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)