09724
Ammoniumchlorid
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Ammonii chloridum, Salmiak
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
Form
crystalline powder
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?