Merck
1.01145
Supelco
Ammoniumchlorid
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ammoniumchlorid, Salmiak
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H4ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
235-186-4
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
1.3 hPa ( 30 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.8% (silver nitrate titration)
99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Form
crystalline powder
Selbstzündungstemp.
>400 °C
Wirksamkeit
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.01% (as sulfate)
Verlust
≤1% loss on drying, 105°C
pH-Wert
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp (Schmelzpunkt)
338 °C (sublimed; External MSDS)
Löslichkeit
372 g/L (External MSDS)
Dichte
1.53 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
600‑900 kg/m3
Anionenspuren
bromide (Br-): passes test
iodide (I-): passes test
nitrate (NO3-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Restoration of the soil fertility under Cr(VI) and artificial drought condition by the utilization of plant growth-promoting Bacillus spp. SSAU2.: The study investigates the role of ammonium chloride in enhancing the effectiveness of Bacillus spp. in soil fertility restoration under stress conditions, showcasing its relevance in environmental science and microbiology (Sharma et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,8 %
Gehalt (argentometrisch; berechnet auf getrocknete Substanz): 99,0 - 100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Acidität oder Alkalität: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser, 25 °C): 4,5 - 5,5
Bromid, Iodid (Br, I): entspricht
Nitrat (NO₃): ≤ 0,0005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Ni (Nickel): ≤ 0,0001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0001 %
Zn (Zink): ≤ 0,0002 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 1,0 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,01 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable