Merck
08965
Supelco
FluoroFlash® Kieselgel 40 μm
~40 μm particle size
Synonym(e):
Kieselgel FluoroFlash® 40 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41116134
NACRES:
NC.05
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
LPLC: suitable
Qualitätsniveau
Oberflächenbereich
~500 m2/g
Verlust
≤1.0% loss on drying
Aktive Matrixgruppe
Silica
Partikelgröße
~40 μm
Porengröße
60 Å porosity
Schüttdichte
~0.5 g/mL
Verpackung
Packung mi 100 g
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
FluoroFlash� ist eine eingetragene Warenmarke der Fluorous Technologies, Inc.
FluoroFlash is a registered trademark of Fluorous Technologies, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)