Merck
57607-U
Supelco
Leeres reversible SPE-Röhrchen, nicht-fluorhaltiges Polypropylen
volume 1 mL, PE frit included, pk of 50
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Beschreibung
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
1 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Anwendung
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene may be used as a component for the solid phase extraction of the mycotoxin, ochratoxin A in food products, analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of an oligosorbent for detection of ochratoxin A.
Rhouati A, et al.
Food Control, 22(11), 1790-1796 (2011)