Merck
60737
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 230-400 mesh
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352309
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Kieselgel, high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Qualität
high-purity grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
530 m2/g
Verunreinigungen
3-7% water
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
230-400 mesh
40-63 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kieselgel ist ein starres 3D-Netzwerk aus kolloidalem Siliziumdioxid. Es wird ausschließlich als Trägermaterial für die aktiven Titan-(III)-Zentren in Ziegler-Natta-Katalysatoren verwendet. Kieselgel ermöglicht eine kontrollierte Fragmentierung, die zur Bildung von gleichförmigen Polymerteilchen mit einer schmalen Teilchengrößenverteilung und hoher Schüttdichte führt. Kieselgel ist wie folgt klassifiziert:
a: Aquagel – Poren sind mit Wasser gefüllt
b: Xerogel – durch Verdampfung wird die wässrige Phase in den Poren entfernt
c: Aerogel – Lösungsmittel wird durch superkritische Extraktion entfernt
Anwendung
  • Modulating the properties and structure of lignins produced by alkaline delignification of sugarcane bagasse pretreated with two different mineral acids at pilot-scale: Diese Untersuchung erforscht den Einsatz hochreiner Schwefelsäure bei der Vorbehandlung der Zuckerrohrbagasse, die für eine verbesserte Qualität des für weitere biochemische Anwendungen extrahierten Lignins entscheidend ist, was für die Forschung in der Materialwissenschaft und ökologischen Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung ist (Nunes da Silva et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rhys B Murphy et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(10), 1410-1422 (2020-09-24)
The remarkable properties of deuterium have led to many exciting and favourable results in enhancing material properties, for applications in the physical, medical, and biological sciences. Deuterated isotopologues of avobenzone, a sunscreen active ingredient, were synthesised to examine for any
Junfeng Wang et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(6), 3381-3389 (2020-02-23)
We have synthesized and characterized [18F]-N-(4-chloro-3-((fluoromethyl-d2)thio)phenyl)-picolinamide ([18F]15) as a potential ligand for the positron emission tomography (PET) imaging of mGluR4 in the brain. Radioligand [18F]15 displays central nervous system drug-like properties, including mGluR4 affinity, potent mGluR4 PAM activity, and selectivity
Gengyang Yuan et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(20), 12060-12072 (2020-09-29)
Three benzimidazole derivatives (13-15) have been synthetized as potential positron emission tomography (PET) imaging ligands for mGluR2 in the brain. Of these compounds, 13 exhibits potent binding affinity (IC50 = 7.6 ± 0.9 nM), positive allosteric modulator (PAM) activity (EC50
Mattia Bartoli et al.
Waste management & research : the journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA, 38(2), 213-225 (2019-08-15)
Olive pruning residue is largely formed during cultivation, and is usually disposed through open-air combustion directly in the field, but this habit is a possible source of pollution. The pyrolytic conversion of olive pruning residue has been run in a
Christopher A Dyke et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(12), 4497-4509 (2005-03-24)
In this report, procedures are discussed for the enrichment of single-walled carbon nanotube (SWNT) types by simple filtration of the functionalized SWNTs through silica gel. This separation uses nanotube sidewall functionalization employing two different strategies. In the first approach, a