08953
1-Brombutan
analytical standard
Synonym(e):
Butylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
150 mmHg ( 50 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
509 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
2.8-6.6 %, 100 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.440
bp
100-104 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Liver, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?