04704
Glycidamid
analytical standard
Synonym(e):
Oxirancarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (qNMR)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)C1CO1
InChI
1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChIKey
FMAZQSYXRGRESX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?