Merck
672033
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-glycidylamin
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl-(2S)-N-(2-oxiranylmethyl)-carbamat
Größe auswählen
1 G
CHF 423.00
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 423.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (GCF)
97%
Form
solid
Optische Reinheit
ee: ≥99.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H]1CO1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(10)9-4-6-5-11-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChIKey
ZBBGKXNNTNBRBH-LURJTMIESA-N
Anwendung
(S)-N-Boc-2,3-epoxypropylamine can be used:
  • To functionalize detonation nanodiamonds with NH2 functional group to enhance their optical properties.[1]
  • In the synthesis of poly(ethylene glycol) (PEG) based block copolymers, which are further used in the preparation of micelles loaded with mRNA for intracellular mRNA delivery.[2]
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guanidine-phosphate interactions stabilize polyion complex micelles based on flexible catiomers to improve mRNA delivery
Miyazaki T, et al.
European Polymer Journal, 140(1), 110028-110028 (2020)
Tandem malonate-based glucosides (TMGs) for membrane protein structural studies
Hussain H, et al.
Scientific reports, 7(1), 1-11 (2017)