Wichtige Dokumente
72438
N,N-Dimethylformamid
analytical standard
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
2.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Selbstzündungstemp.
833 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
15.2 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.2% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
n20/D 1.430
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.