Wichtige Dokumente
28-4040
Natriumsalicylat
SAJ special grade, ≥99.5%
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Natrium-2-hydroxybenzoat, Salicylsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 25 °C)
Assay
≥99.5%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
6.85 (26.3 °C)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?