Merck
28-0950
Sigma-Aldrich
Silicium(IV)-oxid -Lösung
1.0 mg/mL SiO2
Synonym(e):
Silicon dioxide solution
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
1.0 mg/mL SiO2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)