Merck
1.12310
Supelco
Silikon-Standardlösung
traceable to SRM from NIST acidic, (NH₄)₂SiF₆ in H₂O 1000 mg/l Si Certipur®
Größe auswählen
100 ML
CHF 68.50
500 ML
CHF 109.00
CHF 68.50
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 68.50
500 ML
CHF 109.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 68.50
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
Produktlinie
Certipur®
Konzentration
1000 mg/L Si in H2O
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
3.4 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.  
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation. 
 Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Anwendung
  • Analyse der Partikelgröße für nichtporöses und mesoporöses Siliziumdioxid: Die Einzelpartikel-Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (SP-ICP-MS) wird zur Messung der Partikelgröße und zum Nachweis von gebundenen Proteinen auf nicht- und mesoporösen Siliziumdioxid-Mikrokugeln eingesetzt, was ihre Präzision bei der Bewertung von Silizium-basierten Trägern in biochemischen Anwendungen unterstreicht (Miyashita et al., 2024).
  • Optimierung von thermooptischen Phasenschiebern: Die Anwendung von Silizium-Standardlösungen ist von entscheidender Bedeutung für die Optimierung von thermooptischen Doppeltitannitrid-Phasenschieberheizungen mithilfe der SOI-Technologie und unterstreicht die Bedeutung präziser Silizium-Kalibrierungsstandards in der Halbleiterfertigung (Krause und Malka, 2023).
Hinweis zur Analyse
Konzentration     β (Si): 990–1.010 mg/l
Bestimmungsmethode: acidimetrische Titration.
(rückführbar auf NIST - SRM 723e)
Genauigkeit der Methode: ± 2 mg/l
Sonstige Hinweise
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Die Effizienz von Industrieanlagen und -ausrüstungen ist eine der Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit. Ein vermeidbares Problem sind unerwünschte Ablagerungen in Rohren, Kesseln und Turbinen, deren Hauptursache Silicat ist. Durch schnelle und empfindliche Tests ist es möglich, die Kontrolle über diese Problematik sicherzustellen.
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.