Merck
1.19812
Supelco
Ammonium-Standardlösung
traceable to SRM from NIST NH₄Cl in H₂O 1000 mg/l NH₄ Certipur®
Synonym(e):
NH₄ Standard Solution
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Methode(n)
ion chromatography: suitable
pH-Wert
5.4 (20 °C in H2O)
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
  • Development and validation of UPLC-MS/MS method for 5-Fluorouracil quantification in dried blood spot: The use of ammonium standards is crucial in the development and validation of methods for quantifying pharmaceutical compounds, such as 5-Fluorouracil, enhancing both accuracy and precision in bioanalysis (Harahap et al., 2024).
  • Portable IC system enabled with dual LED-based absorbance detectors and 3D-printed post-column heated micro-reactor for the simultaneous determination of ammonium, nitrite and nitrate: Utilizing ammonium calibration standards, this innovative approach significantly improves the detection capabilities for environmental monitoring and analysis (Debruille et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Konzentration     β (NH₄⁺): 990–1010 mg/l
Bestimmungsmethode: Argentometrische Titration.
Der Inhalt dieser Lösung wurde mit Silbernitrat-Standardlösung (Bestell-Nr. 1.09081) gegen den volumetrischen Standard Natriumchlorid (Bestell-Nr. 1.02406) standardisiert. Die erweiterte Messunsicherheit beträgt ± 0,4 % (k = 2 Überdeckungsfaktor für ein Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 %). Der zertifizierte Wert ist rückführbar auf den Primärstandard NIST SRM 999b (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) anhand des volumetrischen Standards Natriumchlorid, der im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg