05-4020
Chlorsulfonsäure
CP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Dampfdichte
4 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 25 °C)
3.3 mmHg ( 37.7 °C)
Form
liquid
Expl.-Gr.
37.7 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
pKa
-6
bp
151-152 °C/755 mmHg (lit.)
Dichte
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable