Wichtige Dokumente
8.00220
Sigma-Aldrich
Chlorsulfonsäure
for synthesis
Synonym(e):
Chlorsulfonsäure
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
EG-Index-Nummer:
232-234-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
3.08 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (acidimetric)
Form
liquid
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
pKa 
-6
bp
152 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
-80 °C
Dichte
1.75 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Cl)O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
für die Synthese
Anwendung
Chlorsulfonsäure für die Synthese. CAS-Nr. 7790-94-5, pH-Wert < - 1 (H₂O, 20 °C) Wässrige Lösung (rigoroser Zerfall).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch)≥ 97,0 %Freies SO₃≤ 1,0 %
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1