Wichtige Dokumente
05-0540
Calciumchlorid
≥75%, for drying
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for drying
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥75%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
772 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable