Wichtige Dokumente
1.02379
Supelco
Calciumchlorid
anhydrous, granular ~ 1-2 mm
Synonym(e):
Calciumchlorid, Chlorcalcium, Calciumdichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-140-8
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
Verunreinigungen
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH-Wert
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
772 °C
Löslichkeit
740 g/L
Dichte
2.15 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥95 %
freie Alkali (als Ca(OH)₂): ≤ 0,2 %
Wasseraufnahmekapazität (24 Stunden, 80 % relative Luftfeuchtigkeit): ≥ 20 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable