01-4390
Ammoniumacetat
JIS special grade, ≥97.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥97.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable