Merck
HPPCRPKRO
Roche
High Pure PCR-Produkt-Aufreinigung - Kit
sufficient for 250 purifications (11732676001), sufficient for 50 purifications (11732668001), suitable for DNA purification
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Verwendung
sufficient for 250 purifications (11732676001)
sufficient for 50 purifications (11732668001)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Verpackung
pkg of 250 purifications (11732676001)
pkg of 50 purifications (11732668001)
Methode(n)
DNA purification: suitable
Allgemeine Beschreibung
Das High Pure PCR-Produkt-Aufreinigungs-Kit ist ein effizientes und praktisches Tool für die Isolierung von PCR-Produkten aus Amplifikationsreaktionen und reinigt auch Nukleinsäuren aus anderen Modifizierungsreaktionen auf. Es wird auch für die Aufreinigung von cDNA empfohlen.
Nukleinsäuren binden in Gegenwart von chaotropen Salzen (Guanidin-HCl) an Glasfaservlies. Das ermöglicht dem High Pure-Filterröhrchen eine spezifische Immobilisierung von Nukleinsäuren (sowohl DNA als auch RNA), während diese von Verunreinigungen befreit werden.
Kapazität: Die High Pure SpinFilter-Röhrchen nehmen bis zu 700 μl Probenvolumen auf.
Volumen: 100 μl
Typische Proben sind u. a.:
  • Produkte aus Amplifikations- oder cDNA-Synthese-Reaktionen
  • Enzymatisch behandelte DNA
  • DNA aus Agaroseschnitten
  • Verdünnte Nukleinsäurelösungen
  • RNA aus Transkriptionsreaktionen
Anwendung
Das High Pure PCR-Produkt-Aufreinigungs-Kit ist für die Präparation konzentrierter gereinigter DNA bestimmt und kann direkt für die meisten molekularbiologischen Anwendungen verwendet werden:
  • Markierung
  • Sequenzierung
  • Klonen
  • Restriktionsenzymverdau
  • Alkalische Phosphatase-Behandlung
  • Kinasereaktionen
Bei Verwendung dieses Kits sind keine Primer, Mineralöle, Salze, überschüssigen Nukleotide oder wäremestabilen DNA-Polymerasen erforderlich, welche anschließende enzymatische Reaktionen hemmen könnten. Kann auch für die Konzentration verdünnter Nukleinsäurelösungen verwendet werden. Ein Kit für viele verschiedene Anwendungen.
Für die schnellen und einfachen High Pure-Protokolle wird lediglich eine Tischzentrifuge benötigt, mit der das Reaktionsprodukt in weniger als 10 Minuten gebunden, gewaschen und bis auf 10 μl (Mikroformat) eluiert wird. Bei diesem Verfahren ist kein Konzentrationsschritt erforderlich, was ideal ist für nachgeschaltete Anwendungen, wie Markierung, Sequenzierung, Klonen, Ligation oder Amplifikation mittels PCR.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnelle Aufreinigung mehrerer PCR-Produkte
in <10 Minuten und Aufreinigung der DNA aus Agarosegelschnitten in <20 Minuten.
  • Effiziente Rückgewinnung von DNA-Fragmenten
>mit Längen von 100 bp und Konzentration verdünnter Nukleinsäurelösungen.
  • Minimierter DNA-Verlust
mit einem Kit, das ohne Ausfällung und ohne andere den DNA-Abbau fördernden Handhabungsschritten Verunreinigungen entfernt.
  • Es werden auch keine schädlichen organischen Verbindungen
wie Cesiumchlorid, Phenol, Chloroform und Ethidiumbromid benötigt
Komponenten
  • Bindungspuffer
  • Waschpuffer
  • Elutionspuffer
  • High Pure Spin Filter-Röhrchen (enthalten Glasfaservlies)
  • Sammelröhrchen
Qualität
Mehr als 70 % Rückgewinnung ist möglich, wenn 10 μg DNA Molecular Weight Marker VIII mit 16 μg Rinderserumalbumin gemischt und auf die High Pure-Filterröhrchen aufgetragen wird. Die Gelelektrophorese aus dem DNA-Eluat bestätigt die komplette Entfernung von Protein- und DNA-Fragmenten mit einer Größe von weniger als 100 bp.
Angaben zur Herstellung
Die Probe wird mit einem chaotropem Salz gemischt und auf den Glasfaservlies in einem High Pure Spin Filter-Röhrchen aufgetragen. Unter den in diesem Verfahren verwendeten Pufferbedingungen binden alle Nukleinsäuren (NA) in der Probe an den Glasfaservlies im High Pure-Röhrchen, aber keine kontaminierenden Substanzen (wie Salze, Proteine, Nukleotide, Mineralöl und andere Vereunreinigungen). Mit den schnellen Wasch- und Schleuderschritten werden alle diese Verunreinigungen auf leichte Weise entfernt. Nach der Aufreinigung kann die NA einfach in einem kleinen Volumen eomes salzarmen Puffers eluiert werden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gilda Eslami et al.
Iranian journal of parasitology, 14(3), 465-471 (2019-11-02)
The first line treatment for cutaneous leishmaniasis is pentavalent antimony such as sodium stibogluconate (pentostam) and meglumine antimonite (glucantime). One of the most important ways to uptake the drug is by a trans-membrane protein, called aquaglyceroporin encoded by Aquaglyceroprotein1 (LmAQP1).
The mitochondrial genomes of the acoelomorph worms Paratomella rubra, Isodiametra pulchra and Archaphanostoma ylvae
Robertson, et al.
Scientific Reports (2017)
Cancer-Testis Gene Biomarkers Discovered in Colon Cancer Patients
Almutairi, et al.
Genes, 13, 807-807 (22)
Protokolle
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).