Merck
11796828001
Roche
High Pure PCR Template Preparation-Kit
pkg of 100 purifications, suitable for DNA extraction
Synonym(e):
DNA-Extraktion
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Verwendung
sufficient for 100 purifications
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Verpackung
pkg of 100 purifications
Methode(n)
DNA extraction: suitable
Allgemeine Beschreibung
Isolierung von genomischer DNA bei geringem bis mittlerem Durchsatz.
High Pure PCR Template Preparation-Kit; Gebrauchsanweisung
Nukleinsäuren binden in Gegenwart von chaotropen Salzen (Guanidin-HCl) an Glasfaservlies. Das ermöglicht dem High Pure-Filterröhrchen eine spezifische Immobilisierung von Nukleinsäuren (sowohl DNA als auch RNA), während diese von Verunreinigungen befreit werden.
Hinweis: Im Lieferumfang ist ein spezieller Inhibitorentfernungspuffer enthalten, der die Verwendung von heparinisiertem Probenmaterial (100 U/ml Heparin) ermöglicht. Dieser Puffer sorgt für eine höhere Sensitivität und Reproduzierbarkeit von Assays, die mit der isolierten Nukleinsäure durchgeführt wurden, selbst wenn die Probe Heparin enthält.
Kapazität: Die High Pure Spin Filter-Röhrchen nehmen bis zu 700 μl Probenvolumen auf.
Anwendung
Das High Pure PCR Template Preparation-Kit reinigt Nukleinsäuren aus einer Vielzahl von Probenmaterialien, einschließlich Vollblut, kultivierten Zellen und Gewebe, auf. Die isolierten Nukleinsäuren können für folgende Anwendungen verwendet werden:
  • Long-Template PCR
  • Quantitative Echtzeit-PCR
  • SNP-Nachweis
  • Southern Blots
  • Klonierungen
Das High Pure PCR Template Preparation-Kit wurde für die Extraktion von genomischer DNA aus Vollblutproben, zervikalen Läsionsproben, Magenschleimhautgewebe und Zervixkarzinomzellen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das High Pure PCR Template Preparation-Kit reinigt Nukleinsäuren aus einer Vielzahl von Probenmaterialien, einschließlich Vollblut, kultivierten Zellen und Gewebe, auf. Bakterien und Hefe müssen vor der Lyse mit Lysozym oder Lyticase speziell vorbehandelt werden.
  • Mit einem Kit, das ohne Ausfällung und ohne andere den DNA-Abbau fördernden Handhabungsschritten Verunreinigungen entfernt, kann DNA-Verlust minimiert werden.
  • Zur Rückgewinnung von DNA mit hohem Molekulargewicht (30 bis 50 kb), die für Long-Template PCR geeignet ist.
  • Erhöhte Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit in nachgeschalteten Anwendungen (quantitative Echtzeit-PCR).
  • Zeitersparnis und maximale Flexibilität durch die gleichzeitige Vorbereitung mehrerer PCR-Templates.
  • Es werden auch keine schädlichen organischen Verbindungen wie Cesiumchlorid, Phenol, Chloroform und Ethidiumbromid benötigt.
Komponenten
  • Gewebelysepuffer
  • Bindungspuffer
  • Proteinase K, rekombinant, PCR-Qualität
  • Inhibitorentfernungspuffer
  • Waschpuffer
  • Elutionspuffer
  • High Pure-Filterröhrchen
  • Sammelröhrchen
Qualität
DNA wird aus 25 mg Kalbsthymus, 1 x 106 K562-Zellen und 200 μl EDTA-Vollblut isoliert. Die Ausbeute wird anhand des Außendurchmessers der Gewebe- und Zellproben ermittelt. Die Qualität der Nukleinsäuren wird mittels Expand Long Range PCR mit einem Amplifikationsprodukt von 9,3 kb für aus Zellen gewonnene DNA kontrolliert. Für menschliche Blutproben wird eine PCR mit einem LightCycler®-Instrument und Factor-V-Leiden- und CycA-Kits durchgeführt.
Prinzip
Blutzellen oder Gewebe werden durch eine kurze Inkubation mit einem speziellen Lysepuffer und Proteinase K in Gegenwart eines chaotropen Salzes wie Guanidin-HCl, das sofort alle Nukleasen inaktiviert, lysiert. Zelluläre Nukleinsäuren binden selektiv an spezielle im High Pure-Aufreinigungs-Filterröhrchen vorhandene Glasfasern. Die gebundene Nukleinsäure wird in einer Reihe von schnellen Wasch- und Schleuderschritten aufgereinigt, um kontaminierende Zellkomponenten zu entfernen. Mit einer Niedrigsalz-Elution wird die Nukleinsäure schließlich von den Glasfasern freigesetzt. Diese einfache Methode eliminiert den Bedarf an organischen Lösungsmittelextrakten und DNA-Ausfällung, wodurch viele Proben gleichzeitig schnell aufgereinigt werden können.
Rechtliche Hinweise
LightCycler is a registered trademark of Roche
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Methylation-mediated transcriptional repression of microRNAs during cervical carcinogenesis
Wilting SM, et al.
Epigenetics, 8(2), 220-228 (2013)
Serum homocysteine, vitamin B12, folic acid levels and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene polymorphism in vitiligo
Yasar A, et al.
Disease Markers, 33(2), 85-89 (2012)
High expression of ezrin predicts poor prognosis in uterine cervical cancer
Kong J, et al.
BMC Cancer, 13(1), 520-520 (2013)
Kristie Lee et al.
PloS one, 7(1), e29041-e29041 (2012-02-01)
Congenital hydrocephalus (CH) is a life-threatening medical condition in which excessive accumulation of CSF leads to ventricular expansion and increased intracranial pressure. Stenosis (blockage) of the Sylvian aqueduct (Aq; the narrow passageway that connects the third and fourth ventricles) is
Ali Nour-Neamatollahi et al.
Saudi journal of biological sciences, 25(3), 418-425 (2018-04-25)
Mycobacterium tuberculosis, acid fast bacilli from the family of Mycobacteriaceae, is the causative agent of most cases of tuberculosis. Tuberculosis, as a communicable disease, remains a serious public health threat, killing more than one million people globally every year. Primary
Artikel
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.