Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 662.00 |
Über diesen Artikel
CHF 662.00
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 250 purifications (11754785001), pkg of 50 purifications (11754777001)
General description
Kapazität: Die High-Pure-Spin-Filter-Röhrchen nehmen bis zu 700 μL Probenvolumen auf.
Probe: 0,5–4,0 mL E.-coli-Kulturen (entnommen bei einer Dichte von 1,5–5,0 A 600 Einheiten/mL)
Mit dem High-Pure-Plasmidisolierungs-Kit wird purifizierte Plasmid-DNA in kleinen Mengen mithilfe alkalischer Lyse isoliert, einer häufig verwendeten Methode, bei der aus E. coli frei von RNA-Kontamination hochreine Plasmid-DNA entsteht.
Application
- PCR
- Sequenzierung
- Klonierung
- In-vitro-Transkription
- Restriktionsenzymverdau
- Zufallsprimer-Markierung
Features and Benefits
- Schnelle Aufreinigung von bis zu 24 Plasmidproben in <30 Minuten.
- Minimierter DNA-Verlust mit einem Kit, das ohne Ausfällung und ohne andere den DNA-Abbau fördernde Handhabungsschritte Kontaminanten entfernt.
- Verbesserte Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit für nachgelagerte Anwendungen mit einem Kit, das RNA und andere Unreinheiten entfernt, die dazu führen, dass Plasmid-DNA unvorhersehbar reagiert.
- Es werden keine schädlichen organischen Verbindungen wie Cesiumchlorid, Phenol, Chloroform und Ethidiumbromid benötigt.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
- Suspensionspuffer
- RNase A, Trockenpulver
- Lysepuffer
- Bindungspuffer
- Waschpuffer I
- Waschpuffer II
- Elutionspuffer
- High-Pure-Spin-Filter-Röhrchen (enthalten Glasfaservlies)
- Sammelröhrchen
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Roche, pkg of 50 purifications (11754777001), pkg of 250 purifications (11754785001) | description kit of for 20 isolations from 5 to 30 ml | description pkg of 100 purifications, suitable for DNA extraction | description sufficient for 25 purifications |
| packaging pkg of 250 purifications (11754785001), pkg of 50 purifications (11754777001) | packaging kit of for 20 isolations from 5 to 30 ml | packaging pkg of 100 purifications | packaging - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
signalword
Danger
wgk
WGK 1
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 Inhalation
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicabledoes not flash
flash_point_c
Not applicabledoes not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?