Merck
2GFHSNTKB
Roche
KAPA2G Fast HotStart PCR-Kit
with dNTPs
Synonym(e):
Hot-Start-PCR, PCR
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 200 reactions
sufficient for 500 reactions
Haltbarkeit
≤18 mo.
Leistungsmerkmale
Fast PCR
dNTPs included
hotstart
Verpackung
pkg of 100 U (KK5530)
pkg of 250 U (KK5502)
pkg of 500 U (KK5500)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die KAPA2G Fast DNA-Polymerase ist ein Enzym der zweiten Generation (2G), das speziell für eine erhöhte Prozessivität und Geschwindigkeit entwickelt wurde und im Vergleich zur Wildtyp-Taq-Polymerase wesentlich kürzere Extensionszeiten bietet. Neben der Schnelligkeit liefert KAPA2G Fast in einem breiten Spektrum von Zielen auch höhere Ausbeuten und bessere Sensitivität als Enzyme anderer Hersteller.
Die KAPA2G Fast DNA-Polymerase-Kits wurden speziell für die Durchführung von Fast-PCR-Assays entwickelt, die 20–70 % kürzere Reaktionszeiten aufweisen als herkömmliche, mit Wildtyp-Taq-DNA-Polymerase durchgeführte PCR-Assays. Die Reaktionsleistung wird in keiner Weise beeinträchtigt und es werden keine speziellen PCR-Verbrauchsmaterialien oder Thermocycler benötigt.
Anwendung
Das KAPA2G Fast HotStart® PCR-Kit hat folgende Anwendungen:
  • Echtzeit-PCR
  • Routine-PCR
  • Fast-PCR
  • Genotypisierungen
Biochem./physiol. Wirkung
Durch KAPA2G Fast Hotstart DNA-Polymerase erzeugte DNA-Fragmente können für nachgelagerte Routineanalysen oder -anwendungen eingesetzt werden, wie u. a. beim Restriktionsenzymverdau sowie bei der Klonierung und Sequenzierung. Wie das Wildtyp-Taq weist auch KAPA2G Fast eine 5′→3′-Polymerase- und 5′→3′-Exonuklease-Aktivität, jedoch keine 3′→5′-Exonuklease-(Korrekturlese-)Aktivität auf. Die Genauigkeit von KAPA2G Fast ist vergleichbar mit der von Wildtyp-Taq; die Fehlerquote liegt bei ca. 1 Fehler pro 1,7 x 105 einbezogenen Nukleotiden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Reduziert die Durchlaufzeit um bis zu 75 %:
  • Extensionszeiten von nur 1 s pro Kilobase
  • Breite Erfassung von AT- und GC-reichen Targets
Hohe Geschwindigkeit, höhere Leistung:
  • Einzelkopie-Sensitivität in komplexen Zielsequenzen
  • Erhöhte Ausbeuten
Einige Anmerkungen:
  • KAPA2G Fast HotStart PCR-Kits mit dNTPs enthalten die speziell für schnelle PCR-Assays entwickelte KAPA2G Fast HotStart DNA-Polymerase.
  • Bei einer Extensionszeit von 1 s für Amplikons < 1 kb und 15 s/kb für längere Amplikons verkürzt sich die Gesamtreaktionszeit um 20–70 %.
  • Es sind keine Spezialinstrumente oder PCR-Verbrauchsmaterialien erforderlich. Das optimierte Puffersystem erhöht die Ausbeute, Spezifität und Sensitivität und ermöglicht ein effizientes Primer-Annealing über einen weiten Bereich von Primer-Längen, GC-Gehalten und Schmelztemperaturen.
  • 0,5 U KAPA2G Robust HotStart DNA-Polymerase pro 25 μl Reaktion verwenden, bei kleineren Volumen entsprechend weniger.
  • Für eine hohe Reaktionseffizienz sollte das Reaktionsvolumen 25 μl nicht überschreiten. Der Puffer ist erhältlich mit und ohne MgCl2 KAPA2G. Puffer A enthält 1,5 mM MgCl2 bei 1X, . Der KAPA2G Puffer M hingegen ist magnesiumfrei. Abgesehen vom MgCl2 -Gehalt sind die beiden Puffer identisch. Reaktionsprodukte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Klonierungsvektoren geklont werden.
Qualität
Jede Charge der KAPA2G Fast DNA-Polymerase enthält nachweislich < 2 % kontaminierendes Protein (Agilent Protein 230 Assay). KAPA2G Fast ReadyMix wird strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, ist frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllt strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Angaben zur Herstellung
Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. Reagenzien können kurzzeitig (bis zu 1 Monat) bei 4 °C aufbewahrt werden. Die Langzeitlagerung sollte bei -20 °C erfolgen. Sofern alle Komponenten sorgfältig gehandhabt und nicht kontaminiert wurden, ist keine Beeinträchtigung des Kits zu erwarten, wenn es (unbeabsichtigt) für kurze Zeit (bis zu 3 Tage) bei Raumtemperatur belassen wird. Eine langzeitige Lagerung bei Raumtemperatur und 4 °C wird nicht empfohlen. Beachten Sie bitte, dass Reagenzien, die bei Temperaturen über -20 °C gelagert werden, bei einer Kontaminierung während der Verwendung viel anfälliger für eine Zersetzung sind. Die Lagerung bei nicht empfohlenen Temperaturen erfolgt daher auf Risiko des Anwenders.
Sonstige Hinweise
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Rechtliche Hinweise
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA2G Fast Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
  • 5X KAPA2G Buffer A with MgCl2
  • MgCl2 25 mM
  • dNTP Mix 10 mM each dNTP
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yunlong Zhao et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 33(2), e22670-e22670 (2018-09-08)
The ratio of target cfDNA in total plasma is low. The abundant gDNA background resulting from blood cell lysis caused by improper operation has become a major obstacle to accurately measure cfDNA. In this study, we investigated the storage capacity
Francesca Del Bufalo et al.
Frontiers in oncology, 8, 526-526 (2018-11-30)
Low-grade gliomas (LGG) are the most common central nervous system tumors in children. Prognosis depends on complete surgical resection. For patients not amenable of gross total resection (GTR) new approaches are needed. The BRAF mutation V600E is critical for the
Artikel
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.