Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
usage
sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart: no
packaging
pkg of 100 U (KK5023), pkg of 250 U (KK5024)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable using : suitable, WGA
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Das Enzym wird mit drei Reaktionspuffern und einem firmeneigenen Verstärker für GC-reiche PCR geliefert. KAPA2G Puffer A wurde speziell für die besonderen Eigenschaften der gentechnisch entwickelten KAPA2G-Enzyme formuliert; KAPA2G Puffer B wird hingegen empfohlen, wenn Template-Proben mit PCR-Inhibitoren kontaminiert sind. KAPA2G GC-Puffer wird für GC-reiche PCR empfohlen, während KAPA-Verstärker 1, ein firmeneigener DNA-Destabilisator, in GC-reichen Assays oder Assays mit einer problematischen Sekundärstruktur mit KAPA2G Puffer A oder B kombiniert werden kann.
Application
- Amplifikation von GC- und AT-reichen Templates und Gen-Amplifikation
- Templates mit gängigen PCR-Inhibitoren wie Salzen, Harnstoff, SDS oder Ethanol
- PCR von unverarbeiteten Proben wie Wangenabstriche und kultivierte Säugetier-, Hefe- oder Bakterienzellen
- Kolonie-PCR
- Routine-PCR[1]
- PCR-Amplifikation[2]
- Avipoxvirus-spezifische PCR[3]
- Simplex-PCR[4]
- Semiquantitative PCR[5]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Robuste Leistung über einen großen Bereich an GC- und AT-reichen Matrizen
- Höhere PCR-Erfolgsraten
Verbesserte Toleranz gegenüber gängigen PCR-Inhibitoren
- Wirksame Amplifikation von unverarbeiteten Proben
- Höhere Ausbeute und Sensitivität je Einheit Enzym
Unübertroffene Leistung bei Kolonie-PCR
- Höhere Ausbeute und verbesserte Konsistenz von PCR direkt aus E. coli und Hefezellen
Einige Anmerkungen:
- KAPA2G Robust PRC Kits enthalten KAPA2G Robust DNA-Polymerase, die für eine hohe Prozessivität und Inhibitortoleranz entwickelt wurde.
- Sowohl aufgereinigte genomische DNA als auch unverarbeitete Proben (z. B. Kolonie-PCR) können als Matrix verwendet werden.
- 0,5 U KAPA2G Robust DNA-Polymerase je 25 μl Reaktion verwenden. Bei schwierigeren PCRs (GCrich, Rohprobe) sind unter Umständen höhere Enzymkonzentrationen erforderlich.
- Verwenden Sie 15 Sek./kb Extensionszeit je Zyklus und erhöhen Sie diese bei schwierigen Amplikonen oder Matrizen auf 30 bis 60 Sek./kb.
- KAPA2G Puffer enthalten 1,5 mM MgCl2 bei 1X.
- Weiteres MgCl2 kann unter Verwendung der 25 mM MgCl2-Lösung aus dem Kit hinzugefügt werden.
- KAPA2G Puffer A ist optimiert auf hohe Ausbeute, Spezifität und Sensitivität.
- KAPA2G Puffer B wird empfohlen für Inhibitor-kontaminierte Templateproben.
- KAPA2G GC-Puffer wird empfohlen für PCR bei hohem GC-Gehalt (>70 % GC).
- KAPA Verstärker 1 kann mit KAPA2G Puffer A oder B verwendet werden, besonders für Assays bei hohem GC-Gehalt.
- Reaktionsprodukte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Klonierungsvektoren geklont werden.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description with dNTPs | description with dNTPs |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| packaging pkg of 100 U (KK5023), pkg of 250 U (KK5024) | packaging pkg of 100 U (KK5522), pkg of 250 U (KK5515), pkg of 2500 U (KK5525), pkg of 500 U (KK5517) | packaging pkg of 100 U (KK5004), pkg of 250 U (KK5005) | packaging pkg of 100 U (KK5532), pkg of 250 U (KK5516), pkg of 500 U (KK5518) |
| feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, hotstart: no, dNTPs included | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included: no, hotstart | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart: no | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA |
| shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA2G Robust PCR-Kit
Nur Kit-Komponenten
- KAPA2G Robust Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
- 5X KAPA2G Buffer A with MgCl2
- 5X KAPA2G Buffer B with MgCl2
- 5X KAPA2G GC Buffer with MgCl2
- 5X KAPA Enhancer 1
- MgCl2 25 mM
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?