Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1.25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 85.10 |
6.25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 319.00 |
Über diesen Artikel
CHF 85.10
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
shelf life
≤18 mo.
feature
Fast PCR, Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
packaging
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5603), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5601)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
Die KAPA2G Fast DNA-Polymerase-Kits wurden speziell für die Durchführung von Fast-PCR-Assays entwickelt, die 20–70 % kürzere Reaktionszeiten aufweisen als herkömmliche, mit Wildtyp-Taq-DNA-Polymerase durchgeführte PCR-Assays. Die Reaktionsleistung wird in keiner Weise beeinträchtigt und es werden keine speziellen PCR-Verbrauchsartikel oder Thermocycler benötigt.
KAPA2G Fast Hotstart® DNA-Polymerase wird in einem praktischen 2X-ReadyMix-Format geliefert und enthält abgesehen von Primern und Templates alle Reaktionsprodukte.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Extensionszeiten von nur 1 s pro Kilobase
- Breite Erfassung von AT- und GC-reichen Targets
Hohe Geschwindigkeit, höhere Leistung:
- Einzelkopie-Sensitivität in komplexen Zielsequenzen
- Erhöhte Ausbeuten
Einige Anmerkungen:
- KAPA2G-Fast HotStart-ReadyMix-PCR-Kits enthalten die speziell für eine Fast-PCR entwickelten KAPA2G-Fast-HotStart-DNA-Polymerasen.
- Bei einer Extensionszeit von 1 s für Amplikons <1 kb und 15 s/kb für längere Amplikons verkürzt sich die Gesamtreaktionszeit um 20–70 %.
- Es sind keine Spezialinstrumente oder PCR-Verbrauchsmaterialien erforderlich.
- Das optimierte Puffersystem erhöht die Ausbeute, Spezifität und Sensitivität und ermöglicht ein effizientes Primer-Annealing über einen weiten Bereich von Primer-Längen, GC-Gehalten und Schmelztemperaturen.
- Für eine hohe Reaktionseffizienz sollte das Reaktionsvolumen 25 μL nicht überschreiten.
- KAPA2G Fast HotStart ReadyMix enthält 1,5 mM MgCl2 bei 1X.
- KAPA2G Fast HotStart ReadyMix mit Farbstoff enthält zwei inerte Tracking-Farbstoffe, wodurch ein direktes Auftragen auf Agarosegele ermöglicht wird. Reaktionsprodukte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Klonierungsvektoren geklont werden.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 2 × | description 2 ×, with dye | description suitable for PCR, 2 ×, with dye | description Mg and Mg-free buffers |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| packaging pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5603), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5601) | packaging pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5608), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5609) | packaging pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5101), pkg of 25 mL (KK5103), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5102) | packaging pkg of 100 U (KK5523), pkg of 250 U (KK5503), pkg of 250 U (KK5513; Mg Free), pkg of 2500 U (KK5519), pkg of 500 U (KK5501), pkg of 500 U (KK5511; Mg Free) |
| concentration 2 × | concentration 2 × | concentration 2 × | concentration - |
| usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 1000 reactions, sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA2G Fast HotStart Readymix
Nur Kit-Komponenten
- KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase 0.5 U per 25 µL reaction
- MgCl2 1.5mM at 1X
- dNTP Mix 0.2 mM of each dNTP at 1X
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?