Merck
03010040001
Roche
PVDF-Western-Blot-Membranen
roll W × L 30 cm × 3.00 m, roll of 1, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
Western-Blot-Membranen, PVDF
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Materialien
white PVDF membrane (hydrophobic)
Qualitätsniveau
Verpackung
roll of 1
Hersteller/Markenname
Roche
Walze B × L
30 cm × 3.00 m
Porengröße
0.2 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
PVDF-Western-Blot-Membranen sind hydrophobe, mikroporöse Polyvinylidendifluorid(PVDF)-Membranen mit einer Porengröße von 0,2 μm. Die PVDF-Western-Blot-Membranen sind für Western und Dot Blots ideal geeignet. Dank der hohen Bindungskapazität, der großen mechanischen Festigkeit und der chemischen Widerstandsfähigkeit der PVDF-Membran sind sie besonders gut geeignet für Protein-Blotting-Anwendungen. Die Kombination aus hoher Probenretention und geringer Hintergrundbindung gewährleistet ausgezeichnete Signal-Rausch-Verhältnisse bei kolorimetrischen und Chemilumineszenz-Nachweisen. Der primäre Bindungsmechanismus beruht auf den elektrostatischen und hydrophoben Eigenschaften.
Adsorption: Ziegen-IgG: 294 μg/cm2; BSA: 131 μg/cm2; Insulin: 85 μg/cm2
Anwendung
PVDF-Western-Blot-Membranen werden in Western Blots zur Übertragung von Proteinen für die Sequenzierung eingesetzt.
Hinweis: Getestet für eine Verwendung mit Lumi-Light Western-Blot-Substrat oder Lumi-LightPlus Western-Blot-Substrat.
Qualität
Jede Charge wird einem Funktionstest (Dot Blot) unterzogen.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Changcun Zhang et al.
Oncology letters, 7(5), 1689-1694 (2014-04-26)
MicroRNA-34a (miR-34a) is a tumor suppressive microRNA, which induces G1 arrest, apoptosis and senescence by repressing the expression of multiple oncogenes. This study aimed to investigate the biological function and molecular mechanisms of miR-34a in human renal cell carcinoma (RCC)
R M Vejborg et al.
Journal of applied microbiology, 105(1), 141-150 (2008-02-27)
We have recently found that preconditioning of stainless steel surfaces with an aqueous fish muscle extract can significantly impede bacterial adhesion. The purpose of this study was to identify and characterize the primary components associated with this bacteria-repelling effect. The
Artikel
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.