Fortfahren mit
KCQS04
KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix
for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
Synonym(e):
KiCqstart® Probe qPCR ReadyMix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 215.00
1250 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 966.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
CHF 215.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
light blue
input
purified DNA
application(s)
cannabis testing
compatibility
Bio-Rad CFX384, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad MJ Opticon 2 , Bio-Rad MJ Opticon, Bio-Rad MiniOpticon, Cepheid SmartCycler, Eppendorf® Mastercycler ep realplex , Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Roche LightCycler 480
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix ist ein hoch entwickeltes qPCR-Reagenssystem sowohl für schnelle als auch für konventionelle PCR-Zyklusprotokolle oder -instrumente. Es handelt sich um eine vielseitige und stabile Lösung für höchst sensitive und effiziente PCR unter Verwendung verschiedener fluorogener Sondenchemien, einschließlich TaqMan®-Hydrolysesonden. KiCqStart Probe qPCR ReadyMix wird als 2-fach konzentrierter, einsatzbereiter Reaktionscocktail bereitgestellt, der alle erforderlichen Reaktionskomponenten außer Primern, Sonde(n) und DNA-Template enthält. Ein hellblauer inerter Tracer-Farbstoff vereinfacht den Reaktionsaufbau auf weißen oder durchsichtigen Platten und minimiert das Auftreten von Fehlern beim Pipettieren oder Mischen. Er beeinträchtigt weder die qPCR-Leistung noch die Stabilität des Produkts.
Eine Schlüsselkomponente des KiCqStart Probe qPCR ReadyMix ist eine ultrareine, prozessive, thermostabile DNA-Polymerase, die frei von nachweisbarer E. coli-DNA ist. Dieser PCR-Mastermix eignet sich ideal für anspruchsvolle qPCR-Anwendungen, darunter den Nachweis bakterieller Pathogene, bei denen Wirts-DNA-Rückstände in typischen rekombinanten Enzymaufbereitungen die Sensitivität der Assays einschränken und den Nachweis bei Proben mit niedriger Kopienzahl verdecken können. Das im KiCqStart Probe qPCR ReadyMix enthaltene Enzym wird mit monoklonalen Antikörpern hoher Avidität kombiniert, um einen strikten automatischen Heißstart zu erreichen, der vor der PCR-Amplifikation einen Reaktionsaufbau und eine zeitweise Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht.
Application
Verschiedene Echtzeit-PCR-Systeme nutzen verschiedene Strategien für die Normalisierung von Fluoreszenzsignalen und zur Korrektur optischer Abweichungen zwischen den Wells. Es ist sehr wichtig, das passende qPCR-Reagens für Ihr spezifisches Instrument zu verwenden. KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix enthält keinen internen Referenzfarbstoff.
Features and Benefits
  • Testergebnisse innerhalb von 33 Minuten
  • Höchst effiziente und empfindliche PCR-Ergebnisse in Echtzeit
  • Wenig/keine Optimierung notwendig
Other Notes
2X Reaktionspuffer mit optimierten Konzentrationen von MgCl2, dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), Heißstart-DNA-Polymerase, inertem blauem qPCR-Farbstoff und Stabilisatoren.
Verpackung:
250 Reaktionen* = 2 X 1,25-mL-Röhrchen
1250 Reaktionen* = 10 X 1,25-mL-Röhrchen
5000 Reaktionen* = 1 X 50-mL-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μL
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
KCQS05KCQS06KCQS07
description
for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
description
with Low ROX for ABI and Stratagene instruments
description
with ROX for ABI instruments
description
for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
technique(s)
whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
detection method
probe-based
detection method
probe-based
detection method
probe-based
detection method
probe-based
feature
hotstart, dNTPs included
feature
hotstart, dNTPs included
feature
dNTPs included, hotstart
feature
hotstart, dNTPs included
compatibility
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad CFX384, Bio-Rad MiniOpticon, Bio-Rad MJ Opticon 2 , Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Roche LightCycler 480 , Bio-Rad MJ Chromo4, Illumina Eco qPCR, Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S, Cepheid SmartCycler, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Eppendorf® Mastercycler ep realplex
compatibility
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Strategene Mx3000P, Douglas Scientific IntelliQube, Strategene Mx3005P, ABI 7500 Fast, ABI ViiA 7 , ABI QuantStudio, Strategene Mx4000, Agilent AriaMx
compatibility
ABI StepOne, ABI StepOnePlus, ABI 5700, ABI 7900 HT, ABI 7900 HT Fast, ABI 7700, ABI 7300, ABI 7000
compatibility
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, Bio-Rad CFX96, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Bio-Rad MJ Opticon, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Bio-Rad MJ Opticon 2, Illumina Eco qPCR, Bio-Rad MiniOpticon, Bio-Rad CFX384, Roche LightCycler 480, Bio-Rad MJ Chromo4, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)