Merck
11644793001
Roche
Cytotoxicity Detection Kit (LDH)
suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection, sufficient for ≤2,000 tests
Synonym(e):
LDH
Größe auswählen
2000 TESTS
CHF 1’120.00
CHF 1’120.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2000 TESTS
CHF 1’120.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
CHF 1’120.00
Check Cart for Availability
Verwendung
sufficient for ≤2,000 tests
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
protein quantification: suitable
λmax
490 nm
Anwendung(en)
cell analysis
detection
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine nichtradioaktive Alternative zu den Freisetzungs-Assays mit [51Cr] und [3H]-Thymidin.
Kolorimetrischer Test zur Quantifizierung des Zelltods und der Zelllyse, der auf der Messung der Aktivität der Laktatdehydrogenase (LDH), die aus dem Zytosol der geschädigten Zellen in den Überstand freigesetzt wird, basiert.
Anwendung
Das Cytotoxicity Detection Kit (LDH) bietet ein schnelles und einfaches Verfahren zur Quantifizierung der Zytotoxizität/Zytolyse. Es basiert auf der Messung der Aktivität der LDH, die aus geschädigten Zellen freigesetzt wird, in einer 96-Well-Platte. Deshalb kann das Kit für viele verschiedene In-vitro-Zellsysteme eingesetzt werden, wenn eine Beschädigung der Plasmamembran auftritt. Zum Beispiel:
  • Nachweis und Quantifizierung von zellvermittelter Zytotoxizität
  • Bestimmung der mediatorvermittelten Zytolyse
  • Bestimmung des zytotoxischen Potenzials von Verbindungen in der Umwelt- und der medizinischen Forschung sowie in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie[1][2][3]
  • Bestimmung des Zelltods in Bioreaktoren
  • Testen der Biokompatibilität verschiedener Zellträger, die bei der Knochengewebszüchtung eingesetzt werden, für das Knochenzellwachstum[4][5]
Verpackung
1 Kit mit 2 Komponenten.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Fläschchen 1: Katalysator:
Lyophilisat für 10 Minuten in 1 mL bidest. Wasser rekonstituieren und gründlich mischen.
Fläschchen 2: Farbstofflösung:
Gebrauchsfertige Lösung.
Reaktionsmischung
Für 100 Tests: Kurz vor Gebrauch 250 μl aus Fläschchen 1 mit 11,25 ml aus Fläschchen 2 mischen.
Für 400 Tests: Kurz vor Gebrauch das Gesamtvolumen des Katalysators (1 ml) zum Gesamtvolumen
der Farbstofflösung (45 ml) geben und gut mischen.
Hinweis: Die Reaktionslösung darf nicht gelagert werden; unmittelbar vor Gebrauch herstellen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Das Lyophylisat ist bei 2 bis 8 °C stabil.
Die rekonstituierte Katalysatorlösung ist über einen Zeitraum von vier Wochen haltbar, wenn sie bei 2 bis 8 °C gelagert wird.
Nach dem Auftauen ist die Farbstofflösung mehrere Wochen haltbar, wenn sie bei 2 bis 8 °C gelagert wird.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sabine Sewing et al.
PloS one, 11(7), e0159431-e0159431 (2016-07-22)
Single stranded oligonucleotides (SSO) represent a novel therapeutic modality that opens new space to address previously undruggable targets. In spite of their proven efficacy, the development of promising SSO drug candidates has been limited by reported cases of SSO-associated hepatotoxicity.
Guo-qian He et al.
Molecular brain, 8, 88-88 (2015-12-25)
Growth arrest and DNA-damage inducible protein 45 beta (Gadd45b) is serving as a neuronal activity sensor. Brain ischemia induces the expression of Gadd45b, which stimulates recovery after stroke and may play a protective role in cerebral ischemia. However, little is
Shilpee Singh et al.
Nitric oxide : biology and chemistry, 32, 21-28 (2013-04-17)
Surges of nitric oxide compromise mitochondrial respiration primarily by competitive inhibition of oxygen binding to cytochrome c oxidase (complex IV) and are particularly injurious in neurons, which rely on oxidative phosphorylation for all their energy needs. Here, we show that
Therese Ostberg et al.
Arthritis research & therapy, 10(1), R1-R1 (2008-01-09)
High mobility group box chromosomal protein 1 (HMGB1) is a nuclear protein that acts as a pro-inflammatory mediator following extracellular release. The protein is aberrantly expressed extracellularly in the settings of clinical and experimental synovitis. Therapy based on HMGB1 antagonists
Kacper A Wojtal et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(7), G673-G688 (2014-06-28)
Solute carrier (SLC) transporters mediate the uptake of biologically active compounds in the intestine. Reduced oxygenation (hypoxia) is an important factor influencing intestinal homeostasis. The aim of this study was to investigate the pathophysiological consequences of hypoxia on the expression
Artikel
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Verwandter Inhalt
Cytotoxicity Detection Kit (LDH) Protocol & Troubleshooting