860077
Phosphoenolbrenztraubensäure Monokaliumsalz
99%
Synonym(e):
mono-Kalium-phosphoenolpyruvat, PEP Monokaliumsalz, PEP-K, Phospho-enolpyruvat Kaliumsalz, Phosphoenolbrenztraubensäure Monokaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
InChIKey
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable