Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7Na2O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.11
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
218-564-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
1-Naphthylphosphat Dinatriumsalz, phosphatase substrate
Quality Segment
form
powder
composition
phosphorous, 11.2-12.4% ICP (, anhydrous), sodium, 16.0-18.4% ICP (, anhydrous)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.2Na/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI key
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrat zur Bestimmung von Phosphatase
Application
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalz wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
- als Bestandteil der Mischung zum Durchtränken des Chromatographiepapiers bei der Bestimmung der Aktivität der sauren Phosphatase
- zum Anfärben von Isoformen der alkalischen Phosphatase in einem 7,5%igen nicht-denaturierenden Polyacrylamidgel
- als Bestandteil der Mischung zum Durchtränken des Chromatographiepapiers zur Herstellung von auf saure Phosphomonoesterase reagierenden Imprinting-Blättern
- als Bestandteil der Färbelösung zum Anfärben von Wurzeln zur Bestimmung der Phosphomonoesterase-Aktivität
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?