Merck
03789403001
Roche
Pwo-Master
sufficient for ≤100 reactions, pkg of 2.5 mL (10 x 250 μl)
Synonym(e):
High-Fidelity PCR | PCR | Polymerase
Größe auswählen
2.5 ML
CHF 515.00
CHF 515.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 ML
CHF 515.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
CHF 515.00
Check Cart for Availability
Verwendung
sufficient for ≤100 reactions
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 2.5 mL (10 x 250 μl)
Hersteller/Markenname
Roche
Parameter
72 °C optimum reaction temp.
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pwo-SuperYield-DNA-Polymerase wird ursprünglich von Pyrococcus woesei isoliert.
Das Enzym akzeptiert modifizierte Nukleotide zur effizienten Markierung von Nukleinsäuren mittels PCR.
PCR-Produkte sind glattendige Produkte, die direkt für glattendige Ligation verwendet werden können.
Bei Verwendung des mitgelieferten magnesiumhaltigen Reaktionspuffers beträgt die endgültige MgCl2-Konzentration 1,5 mM.
Die Kernkomponente des Pwo-Masters ist die Pwo-SuperYield-DNA-Polymerase mit Korrekturleseaktivität, die sowohl eine Polymeraseaktivität als auch eine 3′-5′-Exonukleaseaktivität (Korrekturlese) besitzt. Pwo-SuperYield-DNA-Polymerase kombiniert die Pwo-DNA-Polymerase mit einem optimierten Puffersystem. Dieses Puffersystem verbessert die enzymatischen Eigenschaften des Enzyms, was zu höheren Ausbeuten der Amplifikation führt, ohne die Wiedergabetreue der DNA-Synthese zu verändern.
Anwendung
Verwenden Sie diese vorgemischte Formulierung in doppelter Konzentration mit Pwo SuperYield-DNA-Polymerase, einem neuen optimierten Puffersystem, und Nukleotiden in PCR-Qualität, wenn Ihr Anwendungsfall eine bessere Wiedergabetreue erfordert als die der (FastStart) Taq-DNA-Polymerase. Dieses Produkt kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • Akkurate Amplifikation von DNA-kritischen Anwendungen
  • Hochdurchsatz-PCR
  • High-Fidelity-PCR
  • zielgerichtete Mutagenese
  • Klonierungen
  • Genexpressionen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Pwo-Master ist eine gebrauchsfertige, zweifach konzentrierte Master-Mischung. Pwo-SuperYield-DNA-Polymerase verfügt über Polymerase- und 3′ → 5′-Exonuklease-Korrekturleseaktivität, einschließlich eines optimierten Puffers. Der Puffer verbessert die Enzymleistung durch Synthetisierung einer höheren DNA-Ausbeute mit hoher Wiedergabetreue.
  • Höhere Ausbeute und 18 Mal höhere Wiedergabetreue
im Vergleich zur Taq-DNA-Polymerase.
  • Maximaler Komfort.
Aufgrund der gebrauchsfertigen Master-Mischung sind weniger Schritte erforderlich Nur Vorlage-DNA, Primer und Wasser in PCR-Gütegrad hinzufügen, um die Reaktion zu starten.
  • Verkürzte Vorbereitungszeit.
Bei +2 bis +8 °C aufbewahren – Auftauen von Reagenzien nicht notwendig.
Verpackung
1 Kit mit 2 Komponenten
Qualität
Die Qualitätskontrolle erfolgt mit humangenomischer DNA und mit tPA-spezifischen Primern, die ein 1,7-kb-Produkt erzeugen.
Einheitendefinition
Volumenaktivität: 2,5 U pro 50 μL Reaktion
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt US-Patentansprüchen und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene, interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Melden der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie durch Kontaktaufnahme mit dem Direktor der Lizenzierungsabteilung, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.</ br>HINWEIS AN DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt dem US-Patent Nr. 6.127.155 und den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene, interne Forschungsanwendungen des Käufers.  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen und ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Melden der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostischen Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA, oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Master Mix, containing Pwo SuperYield DNA Polymerase in reaction buffer 2× concentrated
  • Water, PCR Grade
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Encephalopathy-causing mutations in Gb1 (GNB1) alter regulation of neuronal GIRK channels
Reddy, et al.
iScience, 24 (2021)
Mutagenesis by Phage Display
Bonvin, et al.
Methods in Enzymology, 570, 187-205 (2016)