Wichtige Dokumente
12140314001
Roche
High Fidelity PCR Master
sufficient for ≤200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
Synonym(e):
High-Fidelity PCR | PCR
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for ≤200 reactions
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
Verpackung
kit of 1 (2 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die PCR-Produkte haben sowohl stumpfe Enden als auch 3′-Single-A-Überhänge wie bei der Verwendung der Taq-DNA-Polymerase, ideal für das Klonen mit stumpfen Enden oder die T/A-Klonierung.
Der High Fidelity PCR Master ist eine doppelt konzentrierte, gebrauchsfertige Master-Mischung, die alle notwendigen Reagenzien für die Durchführung der PCR enthält (außer Template und Primer). Wasser, PCR-Qualität, wird ebenfalls mitgeliefert.
Diese leistungsstarke spezifische Enzymmischung des High Fidelity PCR Master wurde für die Erzeugung von PCR-Produkten mit hoher Ausbeute, hoher Genauigkeit und hoher Spezifität aus episomaler und genomischer DNA entwickelt.
Diese spezielle Enzymmischung bsteht aus zwei thermostabilen Polymerasen: Taq-DNA-Polymerase und eine thermostabile Polymerase mit Korrekturlesefunktion. Durch die inhärente 3′-5′-Exonuklease-Aktivität der Korrekturlese-Polymerase kopiert der High Fidelity PCR Master die DNA im Vergleich mit der Taq-DNA-Polymerase dreimal genauer und mit ungefähr doppelt so viel Ausbeute.
Anwendung
- Höhere Genauigkeit der Amplifikation von längeren Fragmenten
- Verkürzte Vorbereitungszeit.
- Minimale Kontamination durch nur zwei Pipettierschritte:
- PCR bis zu 5 kb
- RT-PCR bis zu 5 kb
High Fidelity PCR Master ist bei +2 bis +8 °C stabil, was eine PCR ohne zeitraubendes Auftauen der Reagenzien ermöglicht.
Verpackung
Qualität
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- High Fidelity PCR Master mix containing enzyme blend, reaction buffer, and nucleotides (10 vials)
- Water, PCR Grade (5 vials)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Ein PCR-Mastermix ist eine Charge von PCR- oder RT-PCR-Reagenzien, die auf viele PCR-Reaktionsröhrchen aufgeteilt werden kann. Es enthält in der Regel DNA-Polymerase, dNTP, MgCl2 und Puffer. Erstellen Sie Ihren eigenen Mastermix oder wählen Sie einen kommerziellen Mastermix aus.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.